Få mere at vide
Certificeret referencemateriale Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Standard, Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16020040
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16020040 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 16020040 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMFAGO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Fatty Acid Methyl Ester (FAME) Certificeret referencemateriale til kalibrering og verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til bestemmelse af fedtsyremethylester (FAME) indhold i mellemdestillater - Infrarød spektrometrimetode, EN 14078
  • Certificeret referencemateriale for indhold af fedtsyremethylester (FAME).
  • Fremstillet iht ASTM / EN eller IP-testmetoder
  • Certificeret via Round Robin
  • Leveres med MSDS.
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar.
  • 12 måneders holdbarhed.
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
FN nummer UN 1202
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 250ML CRM-FAGO Fatty Acid Methyl Ester Standard, D
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P330-Skyl munden.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.