Få mere at vide
Certificeret referencemateriale destillationsstandard, Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certificeret 250mL (nominel værdi: 148,1° C til 260,3° C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16050050
Skift visning
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16050050 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 16050050 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. CRMUDIKR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1950.00 DKK
    1841.45 DKK / 250ml
    Spare 108.55 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Destillationscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter til destillation iht. ASTM D86. Alternative testmetoder er IP 123 og ISO 3405.
  • Fuldt certificeret iht ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
  • Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
  • Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
  • 12 måneders holdbarhed
  • Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
  • Fremstillet i Storbritannien
Destillationscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter til destillation iht. ASTM D86. Alternative testmetoder er IP 123 og ISO 3405.
Tekniske data
FN nummer UN 1223
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Distillation Standard
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.