Få mere at vide
Certificeret referencemateriale destillationsstandard, benzin, UKAS ISO 17034 Certificeret 250mL (nominel værdi: 26,4° C til 174,9° C), Paragon Scientific™
Beskrivelse
- Fuldt certificeret iht ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
- Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
- Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
- Fuldt sporbar til internationale standarder
- Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
- 12 måneders holdbarhed
- Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
- Fremstillet i Storbritannien
Destillationscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter til destillation iht. ASTM D86. Alternative testmetoder er IP 123 og ISO 3405.
Tekniske data
Tekniske data
| FN nummer | UN 1203 |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 250ML CRMU-DIGA Distillation Standard, Gasoline
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 1
- Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H360D-Kan skade det ufødte barn.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P330-Skyl munden.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.