Få mere at vide
Certificeret referencematerialedensitetsstandard, smøremiddel, UKAS ISO 17034 certificeret 250mL (nominel værdi: 0,86709 g/mL ved 15 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16030050
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. 16030050
Brand: Paragon Scientific CRMUDELU
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Densitetscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter for densitet iht. ASTM D4052. Alternative testmetoder er IP 365 og ISO 12185.
  • Fuldt certificeret iht ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
  • Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
  • Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
  • 12 måneders holdbarhed
  • Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Mængde 250 mL
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.