Få mere at vide
Certificeret referencematerialedensitetsstandard, benzin, UKAS ISO 17034 certificeret 250mL (nominel værdi: 0,73632 g/mL ved 15 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 15431850
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15431850
Brand: Paragon Scientific CRMUDEGA
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Densitetscertificerede referencematerialer er til verifikation af laboratorieinstrumenter, der anvendes til testning af olie og afledte produkter for densitet iht. ASTM D4052. Alternative testmetoder er IP 365 og ISO 12185.
  • Fuldt certificeret iht ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
  • Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
  • Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
  • Fuldt sporbar til internationale standarder
  • Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
  • 12 måneders holdbarhed
  • Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
  • Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
FN nummer UN 1203
Mængde 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Gasoline : low boiling point naphtha - unspecified
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.