Få mere at vide
Certificeret referencematerialedensitetsstandard, Diesel, UKAS ISO 17034 Certificeret 250mL (nominel værdi: 0,84238 g/mL ved 15 °C), Paragon Scientific™
Mængde:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Beskrivelse
- Fuldt certificeret iht ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
- Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
- Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
- Fuldt sporbar til internationale standarder
- Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
- 12 måneders holdbarhed
- Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| FN nummer | UN 1202 |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CRMU-DEGO
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P330-Skyl munden.
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.