Få mere at vide
Certificeret referencematerialesyre (Jet), Jet Aviation Fuel, UKAS ISO 17034 Certificeret 250mL, (nominel værdi: 0,0083 mg KOH/g), Paragon Scientific™
Beskrivelse
- Fuldt certificeret iht ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Højeste niveau af akkrediteringsgaranti, der leverer de mest troværdige certificerede data, der i øjeblikket er tilgængelige i hele verden
- Lave niveauer af usikkerhed opnår maksimal nøjagtighed af data
- Alle data genereret udelukkende af UKAS ISO 17025 akkrediterede laboratorier
- Fuldt sporbar til internationale standarder
- Leveres i manipulationssikker, FN-kompatibel sikkerhedspakke
- 12 måneders holdbarhed
- Tilgængelig fra lager til omgående afsendelse
- Fremstillet i Storbritannien
Tekniske data
Tekniske data
| FN nummer | UN 1223 |
| Mængde | 250 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CRMU-ADKR Fuels Testing Certified Reference
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Kerosine sweetened
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?