Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret lavpartikler med bred mund pakkeflasker
Artikelnummer. p-8002047 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Artikelnummer. 13158063
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af tørt pulver. Fisherbrand™ Certificerede lavpartikler med bred mund pakkeflasker er fremstillet af klart sodaglas.
  • Gradueret klart glas
  • Bred mund giver nem tilgængelighed
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
  • Certificeret til at blive renset for lavt partikelindhold, analysecertifikat vedlagt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Oversigt Flaske med bred mund
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 74mm
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance Analysecertifikat
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 102 mm
Produkttype Gradueret flaske
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skruelåg