Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret lavpartikler med bred mund pakkeflasker
Artikelnummer. 13174364 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13174364 500 mL Pakke med 24
13158063 125 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13174364
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 26-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af tørt pulver. Fisherbrand™ Certificerede lavpartikler med bred mund pakkeflasker er fremstillet af klart sodaglas.
  • Gradueret klart glas
  • Bred mund giver nem tilgængelighed
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
  • Certificeret til at blive renset for lavt partikelindhold, analysecertifikat vedlagt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Oversigt Flaske med bred mund
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 74mm
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 145 mm
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 70-400 mm
Diameter (metrisk) 76 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat
Produkttype Gradueret flaske