Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificeret lavpartikler med bred mund pakkeflasker
Artikelnummer. 13158063 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13158063 125 mL Pakke med 24
13174364 500 mL Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13158063
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til opbevaring af tørt pulver. Fisherbrand™ Certificerede lavpartikler med bred mund pakkeflasker er fremstillet af klart sodaglas.
  • Gradueret klart glas
  • Bred mund giver nem tilgængelighed
  • Med hvid polypropylenhætte med PTFE-beklædt polyethylen-opskummet foring
  • Certificeret til at blive renset for lavt partikelindhold, analysecertifikat vedlagt
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Kapacitet (engelsk) 4,22 oz.
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Oversigt Flaske med bred mund
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 74mm
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Certificeringer/compliance Analysecertifikat
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Mund Brede
Højde (metrisk) 102 mm
Produkttype Gradueret flaske
Lukke liner PTFE
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukkestørrelse 48-400 mm
Diameter (metrisk) 51 mm
Lukketype Skruelåg