Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede lavpartikelholdige Boston runde flasker
Artikelnummer. p-8002034 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Artikelnummer. 13187664
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede Boston runde flasker med lavt partikelindhold er fremstillet af klart sodaglas.
  • Smal mund, klart glas
  • Certificeret til at blive renset for lavt partikelindhold, analysecertifikat vedlagt
  • Fem partikler eller mindre pr. ml med WFI i et klasse 100/10 renrum
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Materiale Glas
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale Polyvinyl
Certificeringer/compliance Certificeret lavt partikelindhold
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Boston rund flaske
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 22-400 mm
Lukketype Skruelåg