Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede lavpartikelholdige Boston runde flasker
Artikelnummer. 13187664 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13187664 125 mL Pakke med 24
13178063 250 mL Pakke med 12
13171794 500 mL Pakke med 12
13151794 1000 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13187664
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede Boston runde flasker med lavt partikelindhold er fremstillet af klart sodaglas.
  • Smal mund, klart glas
  • Certificeret til at blive renset for lavt partikelindhold, analysecertifikat vedlagt
  • Fem partikler eller mindre pr. ml med WFI i et klasse 100/10 renrum
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Materiale Glas
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale Polyvinyl
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 22-400 mm
Lukketype Skruelåg
Form Rund
Certificeringer/compliance Certificeret lavt partikelindhold
Produkttype Boston rund flaske