Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede lavpartikelholdige Boston runde flasker
Artikelnummer. 13171794 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13171794 500 mL Pakke med 12
13187664 125 mL Pakke med 24
13178063 250 mL Pakke med 12
13151794 1000 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13171794
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede Boston runde flasker med lavt partikelindhold er fremstillet af klart sodaglas.
  • Smal mund, klart glas
  • Certificeret til at blive renset for lavt partikelindhold, analysecertifikat vedlagt
  • Fem partikler eller mindre pr. ml med WFI i et klasse 100/10 renrum
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelsk) 16,9 oz.
Rengøringsprocedure USP renset vand
Farve Klar
Materiale Glas
Længde (metrisk) 60mm
Mængde 12/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale Polyvinyl
Certificeringer/compliance Certificeret lavt partikelindhold
Lukning inkluderet Ja
Mund Brede
Form Rund
Produkttype Boston rund flaske
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 28-400 mm
Lukketype Skruelåg