Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede lavpartikelholdige Boston runde flasker
Artikelnummer. 13151794 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
13151794 1000 mL Pakke med 12
13187664 125 mL Pakke med 24
13178063 250 mL Pakke med 12
13171794 500 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 13151794
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede Boston runde flasker med lavt partikelindhold er fremstillet af klart sodaglas.
  • Narrow mouth, clear glass
  • Certified to be cleaned for low particulates, analysis certificate attached
  • Five particles or less per mL with WFI in a class 100/10 cleanroom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Kapacitet (engelsk) 33.81 oz.
Rengøringsprocedure USP purified Water
Farve Clear
Materiale Glass
Mængde 12/PK.
Lukningsfarve White
Liner materiale Polyvinyl
Certificeringer/compliance Certified low particulate
Lukning inkluderet Yes
Mund Wide
Form Round
Produkttype Boston Round Bottle
Lukke liner Polyvinyl
Lukningsmateriale PTFE
Lukkestørrelse 33-400 mm
Lukketype Screw Cap