Beskrivelse
Ideel opbevaring til opløsningsmidler, kemikalier og prøver. Fisherbrand™ Certificerede Boston runde flasker med lavt partikelindhold er fremstillet af klart sodaglas.
- Narrow mouth, clear glass
- Certified to be cleaned for low particulates, analysis certificate attached
- Five particles or less per mL with WFI in a class 100/10 cleanroom
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 33.81 oz. |
| Rengøringsprocedure | USP purified Water |
| Farve | Clear |
| Materiale | Glass |
| Mængde | 12/PK. |
| Lukningsfarve | White |
| Liner materiale | Polyvinyl |
| Certificeringer/compliance | Certified low particulate |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Vis mere |