Få mere at vide
Poulten Selfe™ Glas U-rør viskosimeter
Artikelnummer. 13151023
Skift visning
Viskositetsområde:
0,3 til 1 cSt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Viskositetsområde Pakningsstørrelse
13151023 0,3 til 1 cSt Hver
1 options
Artikelnummer. 13151023 Leverandør Poulten Selfe™ Leverandørnr. 1619/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1825.00 DKK
    1623.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 201.55 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Velegnet viskosimeter til måling af transparente væsker. Poulten Selfe™ Glas U-Tube Viscometer er et modificeret Ostwald type viskosimeter med et U-formet rør design.
  • O-størrelse (specialstørrelse, BS188) - ikke specificeret i ASTM D446-ISO 3105
  • Kræver konstant volumen ved testtemperatur
  • En kinetisk energikorrektion vil være påkrævet for flowtider på mindre end 1500s
  • Anbefales til petroleumsanvendelser
  • Kræver lang påfyldningspipette
Tekniske data
Produkttype U-rør viskosimeter
Viskositetsområde 0,3 til 1 cSt
Kalibreret Ja
Oversigt Nominel konstant: 0,001 mm 2 /s 2 (cST/s)
Materiale Glas
Størrelse O
Volumen (metrisk) 13 - 40 mL