Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rensede ligesidede flasker
Artikelnummer. 11794289 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11794289 125 mL Pakke med 24
11714299 500 mL Pakke med 12
11724299 1 L Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11794289
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer. Fisherbrand™ Certificerede rensede ligesidede flasker er fremstillet af klart sodaglas.
  • Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Flasker kan autoklaveres; hætter er det ikke
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klar
Materiale Soda lime glas
Længde (metrisk) 89mm
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Lukke liner Polyethylen
Lukkestørrelse 58-400 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 4 oz.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat