Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rensede ligesidede flasker
Artikelnummer. 11724299 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11724299 1 L Pakke med 12
11794289 125 mL Pakke med 24
11714299 500 mL Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11724299
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer. Fisherbrand™ Certificerede rensede ligesidede flasker er fremstillet af klart sodaglas.
  • Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Flasker kan autoklaveres; hætter er det ikke
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Farve Klar
Diameter (metrisk) Indvendig hals 74mm
Materiale Soda lime glas
Mængde 12/PK.
Lukningsfarve Hvid
Liner materiale PTFE
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 170 mm
Lukke liner Polyethylen
Lukkestørrelse 89-400 mm
Diameter (metrisk) 95 mm
Lukketype Skruelåg
Kapacitet (engelsk) 32 oz.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat