Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rensede ligesidede flasker
Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer. Fisherbrand™ Certificerede rensede ligesidede flasker er fremstillet af klart sodaglas.
- Rengøres i henhold til EPAs retningslinjer for semi-flygtige stoffer, pesticider, PCB'er og metaller
- Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
- Flasker kan autoklaveres; hætter er det ikke
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 16 oz. |
| Farve | Klar |
| Materiale | Soda lime glas |
| Længde (metrisk) | 55mm |
| Mængde | 12/PK. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Liner materiale | PTFE |
| Certificeringer/compliance | Analysecertifikat |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |