Få mere at vide
Fisherbrand™ Certificerede rene klare glaskrukker med lige sider
Artikelnummer. 11784289 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 mL
250 mL
Lukkestørrelse:
53-400 mm
70-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
11784289 60 mL 53-400 mm Pakke med 24
11704299 250 mL 70-400 mm Pakke med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11784289
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideelle klare glaskrukker med lige sider til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer. Fisherbrand™ Ligesidede klare glaskrukker med låg er designet til nem dispensering og påfyldning.
  • Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
  • Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
  • Må ikke autoklaveres
  • Flaskerne er pakket med hætter påsat
  • Hætten er foret med PTFE
  • Fremstillet af sodaglas
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 60 mL
Farve Klar
Til brug med (applikation) Jordprøvetagning og miljøanvendelser
Materiale Soda lime glas
Mængde 24/PK.
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Lukke liner PTFE
Lukkestørrelse 53-400 mm
Lukketype Skruelåg
Autoklaverbar Autoklaverbar (120 °C)
Kapacitet (engelsk) 2 oz.
Certificeringer/compliance EPA