Beskrivelse
Ideelle klare glaskrukker med lige sider til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer. Fisherbrand™ Ligesidede klare glaskrukker med låg er designet til nem dispensering og påfyldning.
- Ideel til jordprøvetagning og miljømæssige applikationer
- Lige sidevægge giver mulighed for fuldstændig fjernelse af indhold
- Må ikke autoklaveres
- Flaskerne er pakket med hætter påsat
- Hætten er foret med PTFE
- Fremstillet af sodaglas
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 8 oz. |
| Farve | Klar |
| Til brug med (applikation) | Jordprøvetagning og miljøanvendelser |
| Materiale | Soda lime glas |
| Mængde | 24/PK. |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Certificeringer/compliance | EPA |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukke liner | PTFE |
| Vis mere |