missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cerivastatin Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30133010
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133010 25 mg
30135341 5 mg
30003341 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133010 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC27700025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 143201-11-0
Molekylær formel C26 H33 F N O5 . Na
Molekylvægt (g/mol) 481.53
Synonym 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-, sodium salt (1:1), (3R,5S,6E)-, 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, (3R,5S,6E)- (9CI), 6-Heptenoic acid, 7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-bis(1-methylethyl)-3-pyridinyl]-3,5-dihydroxy-, monosodium salt, [S-[R*,S*-(E)]]-, BAY-w 6228, Baycol, Cerivastatin sodium, Lipobay, Rivastatin
IUPAC navn sodium;(E,3R,5S)-7-[4-(4-fluorophenyl)-5-(methoxymethyl)-2,6-di(propan-2-yl)pyridin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
SMIL [Na+].COCc1c(nc(C(C)C)c(\C=C\[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)[O-])c1c2ccc(F)cc2)C(C)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Cerivastatin, Sodium Salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C26H34FNO5.Na/c1-15(2)25-21(11-10-19(29)12-20(30)13-23(31)32)24(17-6-8-18(27)9-7-17)22(14-33-5)26(28-25)16(3)4;/h6-11,15-16,19-20,29-30H,12-14H2,1-5H3,(H,31,32);/q;+1/p-1/b11-10+;/t19-,20-;/m1./s1
Formel vægt 481.224
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.