Få mere at vide
Ceriumzirconiumoxid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Anvendes som slidbestandigt slibe- og dispersionsmedie. Anvendes i brændselscellematerialer (SOFC), kropsrustninger. Finder også anvendelser i katalysatorer, honningkam, præcisions keramiske dele, slibeskiver, iltsensorer, skæreværktøjer. Anvendes som keramisk stål. Andre anvendelser omfatter serigrafi, dip og spin coating og APS belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium zirconium oxide |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i syrer. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 295.32 |
| Procent renhed | 99.5% |