Få mere at vide
Ceriumzirconiumoxid, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303618
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11303618 100 g 100g
11393608 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11303618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039216.22
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som slidbestandigt slibe- og dispersionsmedie. Anvendes i brændselscellematerialer (SOFC), kropsrustninger. Finder også anvendelser i katalysatorer, honningkam, præcisions keramiske dele, slibeskiver, iltsensorer, skæreværktøjer. Anvendes som keramisk stål. Andre anvendelser omfatter serigrafi, dip og spin coating og APS belægning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53169-24-7
MDL nummer MFCD00168089
Synonym Cerium zirconate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium zirconium oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in acids. Insoluble in water.
Formel vægt 295.32
Procent renhed 99.5%