Få mere at vide
Ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Product Code. 17912616
Change view
Click to view available options
Mængde:
50 g
Product Code. Mængde
17912616 50 g
1 options
Product Code. 17912616 Supplier VHG Labs Supplier No. VHGOCE5000A50G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Ceriumstandard: Ce @ 5000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cerium
CAS 7440-45-1
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Cerium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ce
Koncentration 5000 μg/g
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ce
InChI formel InChI=1S/Ce
SMIL [Ce]
IUPAC navn cerium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 140.116
Mængde 50 g
Formel vægt 139,905 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.