Få mere at vide
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17997999
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997999 250 ml
17937789 500 ml
17959009 100 ml
17927209 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17997999 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPCEN250
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium
CAS 7440-45-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Cerium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Ce
Koncentration 1000 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ce
InChI formel InChI=1S/Ce
SMIL [Ce]
IUPAC navn cerium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 140.116
Mængde 250 ml
Formel vægt 139,905 g/mol