Få mere at vide
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17962436
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
17962436 50 g
1 options
Artikelnummer. 17962436 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOCE1000A50G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Ceriumstandard: Ce @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
CAS 7440-45-1, 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Mængde 50 g
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Cerium 1000 μg/g/Aluminium (<1) μg/g/Antimony (<1) μg/g/Arsenic (<1) μg/g/Barium (<1) μg/g/Beryllium (<1) μg/g/Bismuth (<1) μg/g/Boron (<1) μg/g/Cadmium (<1) μg/g/Calcium (<1) μg/g/Chromium (<1) μg/g/Cobalt (<1) μg/g/Copper (<1) μg/g/Iron (<1) μg/g/Lanthanum (<1) μg/g/Lead (<1) μg/g/Lithium (<1) μg/g/Magnesium (<1) μg/g/Manganese (<1) μg/g/Mercury (<1) μg/g/Molybdenum (<1) μg/g/Nickel (<1) μg/g/Phosphorus (<1) μg/g/Potassium (<1) μg/g/Scandium (<1) μg/g/Selenium (<1) μg/g/Silicon (<1) μg/g/Silver (<1) μg/g/Sodium (<1) μg/g/Strontium (<1) μg/g/Thallium (<1) μg/g/Tin (<1) μg/g/Titanium (<1) μg/g/Vanadium (<1) μg/g/Yttrium (<1) μg/g/Zinc (<1) μg/g/Zirconium (<1) μg/g