Få mere at vide
Cerium sputtermål, 76,2 mm dia x 3,18 mm tyk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15452577
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15452577 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15452577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045926.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium sputtering target
Navn note 76,2 mm diameter x 3,18 mm tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-45-1
Lugt Lugtfri
Molekylær formel Ce
MDL nummer MFCD00010924
FN nummer UN1333
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
InChI nøgle GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ce]
IUPAC navn cerium
Molekylvægt (g/mol) 140.12
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369