Få mere at vide
Ceriumsilicid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11318737
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11318737 5 g 5g
11308737 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035836.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 12014-85-6 | CeSi2 | 196,286 g/mol
Ceriumsilicid bruges som et surrogatmateriale til at undersøge muligheden for højenergikuglefræsning og Spark Plasma Sintering (SPS) til fremstilling af uransilicid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12014-85-6
Molekylær formel CeSi2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00168082
InChI nøgle KLTZYOJHFGPJMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerium silicide, cerium disilicide
PubChem CID 6336874
IUPAC navn λ⁴-cerium(4+) disil-1-ene-1,1,2,2-tetraid
SMIL [Ce+4].[Si--]=[Si--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium silicide
Smeltepunkt 1620 °C
Farve Grå
Fysisk form Brikker
Mængde 5 g
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (REO)
Tæthed 5.31 g/mL
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 196.29
Procent renhed 99.9%