Få mere at vide
Ceriumstang, 12,7 mm (0,5 tommer) diameter, 99,8 % (metalbasis eksklusive Ta)
Artikelnummer. 11373798
Skift visning
Mængde:
10 mm
25 mm
50 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
100mm
10mm
25mm
50mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11373798 25 mm 25mm
11393798 10 mm 10mm
11383798 50 mm 50mm
11303808 100 mm 100mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11373798 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040284.DH
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-45-1
Molekylær formel Ce
Molekylvægt (g/mol) 140.12
MDL nummer MFCD00010924
InChI nøgle GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cerio, ingot, cerium, chips, foil, 3n, zer, ceramics-aeium, acmc-1bl5r, chips, 3n reo, powder,-200 mesh, cerium
PubChem CID 23974
ChEBI CHEBI:33369
IUPAC navn cerium
SMIL [Ce]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium rod
Farve Sølv
Navn note 12.7mm (0.5 in.) dia.
Mængde 25 mm
Lugt Odorless
Emballage Mylar under argon
Vægt ≈0.86g/mm
Form Cast Rod
Assay Procent Noter (metalbasis ekskl. Ta)
FN nummer UN1333
Procent renhed 99.9%