Få mere at vide
Ceriumpulver, -60 mesh, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium powder |
| Farve | Sølv |
| Mængde | 5 g |
| Maskestørrelse | −200 Mesh |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Form | Pulver |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3078 |
| Procent renhed | 99.9% |