Få mere at vide
Cerium, plasma standardopløsning, Specpure™ , Ce 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377927
Cerium, plasma standardopløsning, Specpure™ , Ce 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049426
50 mL, 50ml
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
Artikelnummer. 11377927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014371.AD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Cerium, plasma standardopløsning anvendes som standardopløsning i analytisk kemi og atomabsorptionsspektroskopi. Det bruges også som en enkelt-element standardløsning til plasmaemissionsspektrometri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00010924
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium plasma standard solution
Navn note Ce 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Ce in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 50 mL
Grad Specpure™
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer1542212 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2025 Artikelnummer014371.AD,014371.AP,014371.AE
Partinummer1542211 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/03/2025 Artikelnummer014371.AD,014371.AP,014371.AE
Partinummer1528199 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2025 Artikelnummer014371.AD,014371.AP,014371.AE
Partinummer1528206 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/03/2025 Artikelnummer014371.AD,014371.AP,014371.AE
Partinummer1390170 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/10/2023 Artikelnummer014371.AD,014371.AP,014371.AE
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cerium, plasma standardopløsning, Specpure™ , Ce 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals >