Få mere at vide
Ceriummolybdænoxid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824656
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11359357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040210.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Ceriummolybdænoxid bruges i fly- og belægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-70-1
Molekylær formel Ce2Mo3O12
Molekylvægt (g/mol) 760.07
MDL nummer MFCD00798520
InChI nøgle BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cerium molybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium molybdenum oxide
Smeltepunkt 973°C
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 760.05