Få mere at vide
Ceriummolybdænoxid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11359357
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359357 5 g 5g
11379357 25 g 25g
11369357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040210.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13454-70-1 | Ce2Mo3O12 | 760.07 g/mol
Ceriummolybdænoxid bruges i fly- og belægningsindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13454-70-1
Molekylær formel Ce2Mo3O12
Molekylvægt (g/mol) 760.07
MDL nummer MFCD00798520
InChI nøgle BPOYBXJKAISYKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Cerium molybdate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium molybdenum oxide
Smeltepunkt 973°C
Farve Brun
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 760.05