Få mere at vide
Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate |
| CAS | 107792-63-2 |
| Molekylær formel | C4CeF12O12S4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1,1,1-Trifluoromethanesulfonic Acid Cerium(4+) Salt (4:1), Cerium Tetrakis(trifluoromethanesulfonate), Cerium(IV) Triflate, Trifluoromethanesulfonic Acid Cerium(4+) Salt |
| InChI formel | InChI=1S/4CHF3O3S.Ce/c4*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*(H,5,6,7);/q;;;;+4/p-4 |
| SMIL | [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | cerium(4+);trifluoromethanesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 736.39 |
| Formel vægt | 735.7135 |