Få mere at vide
Cerium(IV)trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324486 25 g 25g
11314486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20056.14
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 107792-63-2 | C4CeF12O12S4 | 736.37 g/mol
Cerium(IV)trifluormethansulfonat, bruges som et stærkt oxidationsmiddel ved oxidation af benzylalkoholer og alkylbenzener til henholdsvis arylaldehyder og arylketoner. Det kan også bruges som en katalysator til højtydende afbeskyttelse af tert-butyldimethylsilylethere
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cerium(IV) trifluormethansulfonat, bruges som et stærkt oxidationsmiddel til oxidation af benzylalkoholer og alkylbenzener til henholdsvis arylaldehyder og arylketoner. Det kan også bruges som en katalysator til højtydende afbeskyttelse af tert-butyldimethylsilylethere
Opløselighed
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt, tørt sted i en tæt lukket beholder. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Uforeneligt med oxidationsmidler og fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107792-63-2
Molekylær formel C4CeF12O12S4
Molekylvægt (g/mol) 736.37
MDL nummer MFCD03844746
InChI nøgle BYAJTISDHIASIP-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv trifluoromethanesulfonate, cerium iv triflate, cerium trifluoromethanesulfonate, acmc-20alhh, ceric triflate, cerium iv trifluoromethanesulphonate, cerium iv trifluoromethanesulfonate, ?ce cf3so3 4, trifluoromethanesulfonic acid, cerium iv salt, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-,cerium 4+ salt 4:1
PubChem CID 9875257
IUPAC navn cerium(4+);trifluormethansulfonat
SMIL [Ce+4].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) trifluoromethanesulfonate
Mængde 25 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 736.39
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.