Få mere at vide
Cerium(IV) Sulfate Tetrahydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) Sulfate Tetrahydrate |
| Smeltepunkt | 200°C (Elimination of water of crystallisation) |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Ce(SO4)2 · 4 H2O |
| MDL nummer | MFCD00148852 |
| Synonym | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, Cerium(IV) sulfate tetrahydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 404.3 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 3.24 g/cm3 at 20°C |