Få mere at vide
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, 98+%
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Iodometry) |
| Lineær formel | Ce(SO4)2·4H2O |
| Fieser | 02,65; 15,73 |
| Merck Index | 14, 1990 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.