Få mere at vide
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate, 98+%
Artikelnummer. 10743894 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10743894
Brand: Thermo Scientific 199130025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10294-42-5 | CeO8S2·4H2O | 404.29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-42-5
Molekylær formel CeO8S2·4H2O
Molekylvægt (g/mol) 404.29
MDL nummer MFCD00149427
InChI nøgle MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonym cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
PubChem CID 22723557
IUPAC navn cerium(4+);disulfat;tetrahydrat
SMIL O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Navn note 99+%
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98% min. (Iodometry)
Lineær formel Ce(SO4)2·4H2O
Fieser 02,65; 15,73
Merck Index 14, 1990
Opløselighedsinformation Solubility in water: 38g/L (50°C). Other solubilities: soluble in dilute sulfuric acid,slowly soluble in cold,more readily soluble in,hot mineral acids
Formel vægt 404.29
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske
Tæthed 1.06
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.