Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) sulfate tetrahydrate |
| Navn note | 99+% |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Iodometri) |
| Tæthed | 1.06 |
| Lineær formel | Ce(SO4)2·4H2O |
| Fieser | 02,65; 15,73 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.