Få mere at vide
Cerium(IV)sulfatopløsning 0,1, (0,1N), NIST standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073123 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Bag in box
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Artikelnummer. 10244340
Brand: Fisher Chemical J/3000/15
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 13590-82-4
Molekylær formel CeO8S2
Molekylvægt (g/mol) 332.23
MDL nummer MFCD00148852
InChI nøgle VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
PubChem CID 159684
IUPAC navn cerium(4+);disulfat
SMIL [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Emballage Ravfarvet glasflaske
Damptryk 14mmHg at 20°C
Tæthed Vapor Density: 0.7