Få mere at vide
Cerium(IV)sulfatopløsning 0,1, (0,1N), NIST standardløsning klar til brug til volumetrisk analyse, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Bag in box
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
10 L
2.5 L
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 2.5 L |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Damptryk | 14mmHg at 20°C |
| Tæthed | Vapor Density: 0.7 |