Få mere at vide
Cerium(IV)sulfat-opløsning, 0,05M Ce(SO4)2, Solstice
Artikelnummer. 15614130
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15614130 1 L 1 L
1 options
Artikelnummer. 15614130 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 342531L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1220.00 DKK
    1078.60 DKK / 1 L
    Spare 141.40 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Mængde 1 L
Molekylær formel CeO8S2
Lineær formel Ce(SO4)2
MDL nummer MFCD00148852
FN nummer NONH for all modes of transport
Synonym ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
InChI nøgle VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn cerium(4+);disulfat
Molekylvægt (g/mol) 332.23
PubChem CID 159684
Formel vægt 332,24 g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.05M Ce(SO4)2
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid