Få mere at vide
Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton™, 99% (REO)
Artikelnummer. p-7048718
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11341079
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011323.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV)sulfathydrat virker som oxidationsmiddel, der bruges til generering af o-benzoquinon fra catechol. Det fremmer dannelsen af radikaler fra dialkylmalonater, som undergår substitutionsreaktioner med furaner og thiophener.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95838-16-7
Molekylær formel CeO8S2
Molekylvægt (g/mol) 332.23
MDL nummer MFCD00148852
InChI nøgle VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
PubChem CID 20223355
IUPAC navn λ4-cerium(4+)-hydratdisulfat
SMIL [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) sulfate hydrate
Smeltepunkt 195°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3085
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid.
Formel vægt 332.24 (Anhydrous)
Procent renhed 99%
Grad Reacton
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 3.01 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cerium(IV) sulfate hydrate