Få mere at vide
Cerium(IV) Sulfate Hydrate, Extra Pure, SLR, Low In Other Rare Earths, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10181800 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10181800 100 g 100g
1 options
Artikelnummer. 10181800 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/3720/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 10294-42-5
Farve Yellow
pH 1.6
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel CeH9O12S2
MDL nummer 149427
InChI nøgle ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.[Ce+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn cerium(3+) tetrahydrate hydrogen sulfate sulfate
Molekylvægt (g/mol) 405.30
Formel vægt 404.29g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.