Få mere at vide
Cerium(IV) sulfathydrat, 98%
Artikelnummer. 11449412
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11449412 250 g 250g
11439412 50 g 50g
11429412 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449412 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10142.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332,23 g/mol
Cerium(IV)sulfathydrat bruges som en generel anvendelse til kemisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Cerium(IV)sulfathydrat bruges som en generel anvendelse for kemiske mellemprodukter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. hold beholderen tæt lukket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 95838-16-7
Molekylær formel CeO8S2
Molekylvægt (g/mol) 332.23
MDL nummer MFCD00148852
InChI nøgle VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonym sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
PubChem CID 20223355
SMIL [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium (IV) sulfate hydrate
Smeltepunkt 195 °C (dekomponering)
Mængde 250 g
Tæthed 3.01
FN nummer UN3085
Merck Index 14,1990
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
IUPAC navn λ4-cerium(4+)disulfat
Formel vægt 332.24 (Vandfri)
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cerium(IV) sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1C
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate hydrate