Få mere at vide
6AMP Cerium(IV) sulfate, concentrated Standard solution 0.05M, (0.05N)
Brand: Fisher Chemical J/3010C/90
6AMP Cerium(IV) sulfate, concentrated Standard solution
Beskrivelse
Sikkerhed og håndtering
- Cerium (IV) sulfate, 0.05M, concentrated volumetric solution
Signalord
- Fare
Farekategori
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.
Supplerende oplysninger
- MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, cerium(4+) salt (2:1), Sulfuric acid