Få mere at vide
Cerium(IV)sulfat, 0,1N standardiseret opløsning
Beskrivelse
Cerium(IV)sulfat er en redoxindikator og bruges i analytisk kemi til redoxtitreringer. I ioniseret form virker ceriumion som et stærkt oxidationsmiddel under sure forhold. Det bruges også til at fremstille sfærisk-lignende nanopartikler CeO 2 , nanopartikler til NO-reduktionsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) sulfate |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.05 |
| Fysisk form | Væske |
| Farve | Gul |
| Opløselighed | Blandes med vand og fortyndes svovlsyre |
| Type | Analytisk volumetrisk løsning |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 332.24 |
| Grad | Standard |
Sikkerhed og håndtering
- Cerium(IV) sulfate, 0.1N Standardized Solution
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate