Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, REacton™ , 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Cerium(IV)oxid bruges i keramik og til at polere glas og sten. Det anvendes som en fast elektrolyt i brændselsceller. Det kan også anvendes som co-katalysator i en række reaktioner. Det bruges også som en antioxidant og til at generere brint gennem vandspaltning. Det bruges som en højtemperatur kulbrinteoxidationskatalysator i selvrensende ovne. Den kan bruges i infrarøde filtre, glødekapper og solcremer i kombination med andre materialer. Det finder anvendelse som en katalysatorstøtte og til at sensibilisere lysfølsomt glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Cerium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 2600°C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 172.12 |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 7.132 |