Få mere at vide
Cerium(IV)oxid, polermiddel, 57g (2oz), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451567
Skift visning
Mængde:
57 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451567 57 g Hver
1 options
Artikelnummer. 15451567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039802.LA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Polermiddel til IR krystal vinduer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Fysisk form Particles
Navn note Poleringsmiddel
Lugt Lugtfri
Partikelstørrelse APS ≈3 Mikron
Mængde 57 g
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Ce]=O
IUPAC navn dioxocerium
Molekylvægt (g/mol) 172.114
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
Formel vægt 172.12