Få mere at vide
Cerium(IV)-oxid, nanopulver, 99,5% min (REO)
Artikelnummer. 15422087
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422087 500 g 500g
15402087 25 g 25g
15412087 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044960.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172,114 g/mol
Cerium(IV)oxid anvendes i vid udstrækning som en fast elektrolyt i brændselsceller. Det bruges også i keramik og til at polere glas og sten. Det kan også anvendes som en co-katalysator i mange reaktioner. Det bruges også som en antioxidant og til at generere brint gennem vandspaltning. Det bruges som en højtemperatur kulbrinteoxidationskatalysator i selvrensende ovne. Den kan bruges i infrarøde filtre, glødekapper og solcremer i kombination med andre materialer. Det finder anvendelse som en katalysatorstøtte og til at sensibilisere lysfølsomt glas. Det bruges til at øge specifikt overfladeareal og hæmme sintring samt porestørrelsesvækst ved høj temperatur ved tilsætning af CuO/ TiO2 .
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1306-38-3
Molekylær formel CeO2
Molekylvægt (g/mol) 172.114
MDL nummer MFCD00010933
InChI nøgle CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC navn dioxocerium
SMIL O=[Ce]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cerium(IV) oxide
Smeltepunkt 2600 °C
Navn note Indhold af sjældne jordoxider
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99,5 % (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i svovlsyre og salpetersyre. Uopløselig i vand.
Formel vægt 172.12
Tæthed 7.132